L-天冬氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (S)-(+)-氨基琥珀酸, (S)-氨基丁二酸
A0546-25G A0546-500G
TCIAA0546-25GEA 0 CNY
TCIAA0546-25G TCIAA0546-500G
L-天冬氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L-天冬氨酸
分子式: C₄H₇NO₄
分子量: 133.1 g/mol
沸点: 311
溶点: 251
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002616
CAS号: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 14,00840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=803bff47aaf667a2bd3a97876712dd529387367f&vid=803bff47aaf667a2bd3a97876712dd529387367f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +26.0 deg (C=8, HCl (1+1))
Solubility in HCl (1+10) almost transparency