DL-二硫苏糖醇 98,0 Titrimetric
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1,4-二巯基苏糖醇, 克莱兰氏试剂, DTT
D1071-1G D1071-25G D1071-5G
TCIAD1071-1GEA 0 CNY
TCIAD1071-1G TCIAD1071-25G TCIAD1071-5G
DL-二硫苏糖醇 98,0 Titrimetric
DL-二硫苏糖醇
分子式: C₄H₁₀O₂S₂
分子量: 154.25 g/mol
沸点: 130°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004877
CAS号: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Index: 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd1523edc87c93981d015610c18a5add7a94a23&vid=0bd1523edc87c93981d015610c18a5add7a94a23&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency