D-亮氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (R)-2-氨基-4-甲基戊酸
L0027-25G L0027-5G
TCIAL0027-25GEA 0 CNY
TCIAL0027-25G TCIAL0027-5G
D-亮氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D-亮氨酸
分子式: C₆H₁₃NO₂
分子量: 131.17 g/mol
沸点: 226
MDL编号: MFCD00063088
CAS号: 328-38-1
EINECS: 206-327-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead5baabae411434bcb86fb41a44a18d70592e35&vid=ead5baabae411434bcb86fb41a44a18d70592e35&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.5 to -15.5 deg (C=4, 6mol/L HCl)
Solubility in dilute HCl almost transparency