对羟基苯乙酸 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0290-25G H0290-500G
TCIAH0290-25GEA 0 CNY
TCIAH0290-25G TCIAH0290-500G
对羟基苯乙酸 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
对羟基苯乙酸
分子式: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
沸点: 347 °C (1013 hPa)
溶点: 147…150 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004347
CAS号: 156-38-7
EINECS: 205-851-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff306a7d22d97fbae3f35eea6bca0c376dfa515e&vid=ff306a7d22d97fbae3f35eea6bca0c376dfa515e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency