3-苯基-1-丙醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
P0214-25ML
P0214-500ML
TCIAP0214-25MLEA
0
CNY
TCIAP0214-25ML
TCIAP0214-500ML
3-苯基-1-丙醇 ≥98.0% (通过GC)
3-苯基-1-丙醇
分子式:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH 沸点: 236°C 溶点: –18 °C 密度: 1,01 g/cm³ (20 °C) 闪点: 109°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002950 CAS号: 122-97-4 EINECS: 204-587-6 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |