3,4-二氯苯乙酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D1813-25G D1813-500G
TCIAD1813-25GEA 0 CNY
TCIAD1813-25G TCIAD1813-500G
3,4-二氯苯乙酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3,4-二氯苯乙酸
分子式: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
沸点: 314 °C (1013 hPa)
溶点: 91…92 °C
MDL编号: MFCD00004333
CAS号: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110ead11933bbc93d83adc958fb9713bc25c8dcb&vid=110ead11933bbc93d83adc958fb9713bc25c8dcb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C