3,4,5-三甲氧基苯乙酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T1105-25G T1105-5G
TCIAT1105-25GEA 0 CNY
TCIAT1105-25G TCIAT1105-5G
3,4,5-三甲氧基苯乙酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
分子式: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
沸点: 352 °C (1013 hPa)
溶点: 117…120 °C
MDL编号: MFCD00004336
CAS号: 951-82-6
EINECS: 213-456-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71ecea83a5135c8bca4aa76d8aa1f24f455ee0de&vid=71ecea83a5135c8bca4aa76d8aa1f24f455ee0de&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency