L-异亮氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis), crystals
供应商: TCI
Synonyms: (2S,3S)-2-氨基-3-甲基戊酸
I0181-25G I0181-500G
TCIAI0181-25GEA 0 CNY
TCIAI0181-25G TCIAI0181-500G
L-异亮氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis), crystals
L-异亮氨酸
分子式: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
分子量: 131.17 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064222
CAS号: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bceb3b99593bc0ea02f9ee279d1600fc4ad4e9b2&vid=948f14df5f68c9caf589185b29e22fc56e8d7842&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +38.0 to +43.0 deg (C=4, 6mol/L HCl)