(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
C1126-25G
C1126-5G
TCIAC1126-25GEA
0
CNY
TCIAC1126-25G
TCIAC1126-5G
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid
分子式:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH 沸点: 289 °C (1013 hPa) 溶点: 120…123 °C 密度: 1 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004319 CAS号: 37777-76-7 EINECS: 253-661-4 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 125.0 deg-C |