正庚基三苯基溴化磷 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0545-25G H0545-500G
TCIAH0545-25GEA 0 CNY
TCIAH0545-25G TCIAH0545-500G
正庚基三苯基溴化磷 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
正庚基三苯基溴化磷
分子式: H₃C(CH₂)₆P(C₆H₅)₃Br
溶点: 176…177 °C
MDL编号: MFCD00050249
CAS号: 13423-48-8
EINECS: 236-539-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1e196b9df6d14d948b69059e2c604479f8f2a79&vid=cb2b0444fed0ac3b3663e33fa6a831e745810ed6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency