4,4′-联吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
B0469-25G B0469-100G
TCIAB0469-25GEA 0 CNY
TCIAB0469-25G TCIAB0469-100G
4,4′-联吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4,4′-联吡啶
分子式: C₁₀H₈N₂
沸点: 161°C
溶点: 78 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006416
CAS号: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03348
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbdb5d49cb29c7890675ce42653d3a6fe3e6a623&vid=cbdb5d49cb29c7890675ce42653d3a6fe3e6a623&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C