2,3-二甲基吡嗪 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D1525-25ML D1525-5ML
TCIAD1525-25MLEA 0 CNY
TCIAD1525-25ML TCIAD1525-5ML
2,3-二甲基吡嗪 ≥98.0% (通过GC)
2,3-二甲基吡嗪
分子式: C₆H₈N₂
沸点: 156°C
溶点: –12 °C
密度: 1 g/cm³ (20 °C)
闪点: 57°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006144
CAS号: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&vid=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %