D-(-)-果糖 ≥99.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
F0060-500G F0060-25G
TCIAF0060-500GEA 0 CNY
TCIAF0060-500G TCIAF0060-25G
D-(-)-果糖 ≥99.0% (通过HPLC)
D-(-)-果糖
分子式: C₆H₁₂O₆
沸点: 552 °C (1013 hPa)
溶点: 100…110 °C
密度: 1,59 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00148910
CAS号: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 14,04273
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3708d5f7545f2c383536c255c43519688b7edc2c&vid=3708d5f7545f2c383536c255c43519688b7edc2c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D -90.0 to -94.0 deg (C=4, H2O) (after drying)
Solubility in Water almost transparency