γ-松油烯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1-异丙基-4-甲基-1,4-环己二烯, 对薄荷-1,4-二烯
M0318-25ML M0318-500ML
TCIAM0318-25MLEA 0 CNY
TCIAM0318-25ML TCIAM0318-500ML
γ-松油烯 ≥95.0% (by GC)
γ-松油烯
分子式: C₁₀H₁₆
分子量: 136.24 g/mol
沸点: 183°C
闪点: 56°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001537
CAS号: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN号: 2319
ADR: 3 III
Merck Index: 14,09170
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dea89c2e64f2214b9d6cf778b2ff9e9328b144d8&vid=dea89c2e64f2214b9d6cf778b2ff9e9328b144d8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %