1,3-苯并间二氧杂环戊烯 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M0658-25ML M0658-500ML
TCIAM0658-25MLEA 0 CNY
TCIAM0658-25ML TCIAM0658-500ML
1,3-苯并间二氧杂环戊烯 ≥99.0% (通过GC)
1,3-苯并间二氧杂环戊烯
分子式: C₇H₆O₂
沸点: 172°C
溶点: –18 °C
密度: 1,18 g/cm³ (20 °C)
闪点: 60°C
MDL编号: MFCD00005818
CAS号: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbfbe0c04c76d5ee1da39db5abeb9fa88ce508f6&vid=bbfbe0c04c76d5ee1da39db5abeb9fa88ce508f6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %