二苯硫醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 苯硫醚
P0230-25G P0230-500G
TCIAP0230-25GEA 0 CNY
TCIAP0230-25G TCIAP0230-500G
二苯硫醚 ≥98.0% (by GC)
二苯硫醚
分子式: C₁₂H₁₀S
分子量: 186.28 g/mol
沸点: 296°C
溶点: –40°C
闪点: 126°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003064
CAS号: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
UN号: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,07314
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6d99e2f0b92b30bcd5c7da8fc3cb5a586b3f4ea&vid=c6d99e2f0b92b30bcd5c7da8fc3cb5a586b3f4ea&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %