甲基苯基硫醚 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 甲基苯基硫醚, 茴香硫醚
T0191-25ML T0191-500ML
TCIAT0191-25MLEA 0 CNY
TCIAT0191-25ML TCIAT0191-500ML
甲基苯基硫醚 ≥99.0% (by GC)
甲基苯基硫醚
分子式: C₇H₈S
分子量: 124.21 g/mol
沸点: 188°C
溶点: -15
闪点: 57°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008559
CAS号: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c362912d956b4063f3b387c96a6c59522aefe6e7&vid=c362912d956b4063f3b387c96a6c59522aefe6e7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %