3-苯氧基甲苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 3-甲基二苯醚, 间甲基二苯醚
P0831-25ML P0831-500ML
TCIAP0831-25MLEA 0 CNY
TCIAP0831-25ML TCIAP0831-500ML
3-苯氧基甲苯 ≥98.0% (by GC)
3-苯氧基甲苯
分子式: C₁₃H₁₂O
分子量: 184.24 g/mol
沸点: 272°C
MDL编号: MFCD00008531
CAS号: 3586-14-9
EINECS: 222-716-4
UN号: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8f7374c53d78f8d579c57c87497d299bfca1f2f&vid=b8f7374c53d78f8d579c57c87497d299bfca1f2f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %