1,3-二羟基萘 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1,3-萘二酚, 间萘二酚
D0588-1G D0588-5G
TCIAD0588-1GEA 0 CNY
TCIAD0588-1G TCIAD0588-5G
1,3-二羟基萘 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3-二羟基萘
分子式: C₁₀H₈O₂
沸点: 386 °C (1013 hPa)
溶点: 124 °C
密度: 1,12 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003965
CAS号: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 14,06396
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85a838ccf838b096bd242fe09d0dc92cfb6250a6&vid=85a838ccf838b096bd242fe09d0dc92cfb6250a6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C