叔丁醇钾 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 第三丁氧基钾, 次丁氧基钾
P1008-25G P1008-500G P1008-100G
TCIAP1008-25GEA 0 CNY
TCIAP1008-25G TCIAP1008-500G TCIAP1008-100G
叔丁醇钾 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
叔丁醇钾
分子式: C₄H₉KO
溶点: 256…258 °C
MDL编号: MFCD00012162
CAS号: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN号: 3206
ADR: 4.2,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aa19f1b292300cbf5099f263c66fac165f52ec1&vid=3aa19f1b292300cbf5099f263c66fac165f52ec1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %