1-Octacosanol ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI
O0199-1G
O0199-100MG
TCIAO0199-1GEA
0
CNY
TCIAO0199-1G
TCIAO0199-100MG
1-Octacosanol ≥93.0% (通过GC)
1-Octacosanol
分子式:
H₃C(CH₂)₂₆CH₂OH 沸点: 428 °C (1013 hPa) |
MDL编号:
MFCD00044770 CAS号: 557-61-9 EINECS: 209-181-2 Merck Index: 14,06744 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 93.0 % |
Melting point | 81.0 to 85.0 deg-C |