硼酸三丁酯 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 硼酸三正丁酯, 三丁氧基甲硼烷
B0518-25ML B0518-500ML
TCIAB0518-25MLEA 0 CNY
TCIAB0518-25ML TCIAB0518-500ML
硼酸三丁酯 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
硼酸三丁酯
分子式: C₁₂H₂₇BO₃
分子量: 230.15 g/mol
沸点: 230°C
溶点: -70
闪点: 93°C
MDL编号: MFCD00009434
CAS号: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&vid=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %