二乙二醇二乙醚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B0489-25ML B0489-500ML
TCIAB0489-25MLEA 0 CNY
TCIAB0489-25ML TCIAB0489-500ML
二乙二醇二乙醚 ≥98.0% (通过GC)
二乙二醇二乙醚
分子式: C₈H₁₈O₃
沸点: 188°C
溶点: –44°C
密度: 0,91 g/cm³ (20 °C)
闪点: 71°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009254
CAS号: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Index: 14,03118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&vid=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %