丁子香酚 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-甲氧基-4-(2-丙烯基)苯酚, 4-烯丙基愈创木酚, 4-烯丙基-2-甲氧基苯酚
A0232-25ML A0232-500ML
TCIAA0232-25MLEA 0 CNY
TCIAA0232-25ML TCIAA0232-500ML
丁子香酚 ≥99.0% (by GC)
丁子香酚
分子式: C₁₀H₁₂O₂
分子量: 164.2 g/mol
沸点: 255
溶点: -10
闪点: 127°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008654
CAS号: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 14,03898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=957e7fb834727da996ed88d493a82a3cd91b8c95&vid=957e7fb834727da996ed88d493a82a3cd91b8c95&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %