1-甲氧基-2-丙醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 丙二醇甲醚, 丙二醇单甲醚
M0126-25ML M0126-500ML
TCIAM0126-25MLEA 0 CNY
TCIAM0126-25ML TCIAM0126-500ML
1-甲氧基-2-丙醇 ≥98.0% (by GC)
1-甲氧基-2-丙醇
分子式: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
分子量: 90.12 g/mol
沸点: 120°C
溶点: -97
闪点: 32°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004537
CAS号: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN号: 3092
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7b9ee516fb2f6be8a263b1b28f4c7bcdadc9c7a&vid=e7b9ee516fb2f6be8a263b1b28f4c7bcdadc9c7a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %