原丙酸三甲酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,1,1-三甲氧基丙烷
T2288-25G T2288-5G
TCIAT2288-25GEA 0 CNY
TCIAT2288-25G TCIAT2288-5G
原丙酸三甲酯 ≥97.0% (by GC)
原丙酸三甲酯
分子式: C₆H₁₄O₃
沸点: 128°C
闪点: 19°C
MDL编号: MFCD00043305
CAS号: 24823-81-2
UN号: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b44ab0160c21886125e8632cf51506ed1a79d8a0&vid=b44ab0160c21886125e8632cf51506ed1a79d8a0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %