亚硫酸二甲酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 甲基亚硫酸酯
D0264-25G D0264-500G
TCIAD0264-25GEA 0 CNY
TCIAD0264-25G TCIAD0264-500G
亚硫酸二甲酯 ≥99.0% (by GC)
亚硫酸二甲酯
分子式: C₂H₆O₃S
沸点: 126°C
密度: 1,29 g/cm³ (20 °C)
闪点: 30°C
MDL编号: MFCD00008415
CAS号: 616-42-2
EINECS: 210-481-0
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62d2d55ccec357d6f073237d826ec85fbaf8e8ab&vid=62d2d55ccec357d6f073237d826ec85fbaf8e8ab&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %