4-硝基咪唑 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-Nitro-1H-imidazole, 5-Nitroimidazole, 5-Nitro-1H-imidazole
N0506-25G N0506-500G
TCIAN0506-25GEA 0 CNY
TCIAN0506-25G TCIAN0506-500G
4-硝基咪唑 ≥98.0% (by GC)
4-硝基咪唑
分子式: C₃H₃N₃O₂
分子量: 113.08 g/mol
溶点: 312°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005196
CAS号: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %