N-乙基乙二胺 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-乙氨基乙胺
E0294-25ML E0294-500ML
TCIAE0294-25MLEA 0 CNY
TCIAE0294-25ML TCIAE0294-500ML
N-乙基乙二胺 ≥99.0% (by GC)
N-乙基乙二胺
分子式: C₄H₁₂N₂
分子量: 88.15 g/mol
沸点: 130°C
闪点: 33°C
MDL编号: MFCD00008166
CAS号: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
UN号: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=818c28cfe9ca6cdbae2476f3628dbc16a7f604c2&vid=818c28cfe9ca6cdbae2476f3628dbc16a7f604c2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %