1-氨基-2-丙醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: (±)-1-氨基-2-丙醇, (±)-异丙醇胺
A1229-25ML A1229-500ML
TCIAA1229-25MLEA 0 CNY
TCIAA1229-25ML TCIAA1229-500ML
1-氨基-2-丙醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-氨基-2-丙醇
分子式: C₃H₉NO
分子量: 75.11 g/mol
沸点: 160°C
溶点: –2°C
闪点: 78°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008139
CAS号: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN号: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&vid=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %