腺嘌呤 ≥99.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
A0149-25G A0149-250G
TCIAA0149-25GEA 0 CNY
TCIAA0149-25G TCIAA0149-250G
腺嘌呤 ≥99.0% (通过HPLC,滴定分析)
腺嘌呤
分子式: C₅H₅N₅
溶点: 365°C
密度: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00041790
CAS号: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc9c05d0556f054aba80d7b122333c5f4f9eeeb&vid=cbc9c05d0556f054aba80d7b122333c5f4f9eeeb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot 1mol/L HCl almost transparency