间甲基苄胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
M1274-1ML M1274-5ML
TCIAM1274-1MLEA 0 CNY
TCIAM1274-1ML TCIAM1274-5ML
间甲基苄胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
间甲基苄胺
分子式: C₈H₁₁N
沸点: 206°C
密度: 0,9809 g/cm³ (0 °C)
闪点: 81°C
MDL编号: MFCD00008118
CAS号: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6af4bc70046eff5c1501f8641e14566c5d8eed43&vid=6af4bc70046eff5c1501f8641e14566c5d8eed43&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %