邻甲苯异硫氰酸酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
I0458-25G I0458-5G
TCIAI0458-25GEA 0 CNY
TCIAI0458-25G TCIAI0458-5G
邻甲苯异硫氰酸酯 ≥99.0% (by GC)
邻甲苯异硫氰酸酯
分子式: C₈H₇NS
分子量: 149.22 g/mol
闪点: 107°C
MDL编号: MFCD00004802
CAS号: 614-69-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f3e592bb414176cb516bce709f6ec75ab886e38&vid=4f3e592bb414176cb516bce709f6ec75ab886e38&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %