2,4-二氟苯硫酚 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,4-二氟代苯硫酚
D3342-25G D3342-5G
TCIAD3342-25GEA 0 CNY
TCIAD3342-25G TCIAD3342-5G
2,4-二氟苯硫酚 ≥97.0% (by GC)
2,4-二氟苯硫酚
分子式: C₆H₄F₂S
沸点: 59°C
密度: 1,29 g/cm³ (20 °C)
闪点: 49°C
MDL编号: MFCD00203477
CAS号: 1996-44-7
UN号: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bc8340725a96a8c95a074b65bf2bdbeb553e554&vid=5bc8340725a96a8c95a074b65bf2bdbeb553e554&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %