4-Amino-2-fluorophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
A2163-1G A2163-5G
TCIAA2163-1GEA 0 CNY
TCIAA2163-1G TCIAA2163-5G
4-Amino-2-fluorophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-2-fluorophenol
分子式: C₆H₆FNO
分子量: 127.12 g/mol
MDL编号: MFCD00671760
CAS号: 399-96-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9fee6f982f5c1827464584de640337e1bf74155&vid=d9fee6f982f5c1827464584de640337e1bf74155&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %