2-(三氟甲氧基)苯胺 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: α,α,α-三氟邻茴香胺
T2145-25G T2145-5G
TCIAT2145-25GEA 0 CNY
TCIAT2145-25G TCIAT2145-5G
2-(三氟甲氧基)苯胺 ≥98.0% (by GC)
2-(三氟甲氧基)苯胺
分子式: C₇H₆F₃NO
沸点: 63°C
密度: 1,301 g/cm³ (20 °C)
闪点: 54°C
MDL编号: MFCD00035959
CAS号: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37b5996cf78f289767ed7ab80b89f768d40a830e&vid=37b5996cf78f289767ed7ab80b89f768d40a830e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %