4-(三氟甲氧基)苯基异氰酸酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
T2487-25G T2487-5G
TCIAT2487-25GEA 0 CNY
TCIAT2487-25G TCIAT2487-5G
4-(三氟甲氧基)苯基异氰酸酯 ≥98.0% (by GC)
4-(三氟甲氧基)苯基异氰酸酯
分子式: C₈H₄F₃NO₂
分子量: 203.12 g/mol
沸点: 78°C
密度: 1.34
闪点: 69°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00035702
CAS号: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN号: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&vid=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %