3′-(三氟甲基)苯乙酮 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 间三氟甲基苯乙酮
T1546-25G T1546-5G
TCIAT1546-25GEA 0 CNY
TCIAT1546-25G TCIAT1546-5G
3′-(三氟甲基)苯乙酮 ≥97.0% (by GC)
3′-(三氟甲基)苯乙酮
分子式: C₉H₇F₃O
分子量: 188.15 g/mol
沸点: 199°C
闪点: 83°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000391
CAS号: 349-76-8
EINECS: 206-490-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&vid=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %