3-(三氟甲基)苯甲醛 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: α,α,α-三氟间甲苯甲醛
T1399-25G T1399-5G
TCIAT1399-25GEA 0 CNY
TCIAT1399-25G TCIAT1399-5G
3-(三氟甲基)苯甲醛 ≥95.0% (by GC)
3-(三氟甲基)苯甲醛
分子式: C₈H₅F₃O
沸点: 66°C
密度: 1,3024 g/cm³ (20 °C)
闪点: 68°C
MDL编号: MFCD00003373
CAS号: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4837108d8a6741f576cc0acac8045961cd0f5aae&vid=4837108d8a6741f576cc0acac8045961cd0f5aae&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %