(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C1954-1G C1954-5G
TCIAC1954-1GEA 0 CNY
TCIAC1954-1G TCIAC1954-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
分子式: C₈H₁₂O₄
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00151258
CAS号: 21963-41-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=409e46274389695e93b6886c36c70f334c232ab6&vid=409e46274389695e93b6886c36c70f334c232ab6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C