十一烷二酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
壬烷二甲酸
N0333-25G
N0333-5G
TCIAN0333-25GEA
0
CNY
TCIAN0333-25G
TCIAN0333-5G
十一烷二酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
十一烷二酸
分子式:
C₁₁H₂₀O₄ 沸点: 372 °C (1013 hPa) 溶点: 108…110 °C 密度: 1,195 g/cm³ (21 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004444 CAS号: 1852-04-6 EINECS: 217-440-6 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 109.0 to 113.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |