D-组氨酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: D-2-氨基-3-(4-咪唑基)丙酸
H0998-25G H0998-5G
TCIAH0998-25GEA 0 CNY
TCIAH0998-25G TCIAH0998-5G
D-组氨酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
D-组氨酸
分子式: C₆H₉N₃O₂
分子量: 155.16 g/mol
溶点: 287
MDL编号: MFCD00065963
CAS号: 351-50-8
EINECS: 206-513-8
Merck Index: 14,04720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36e8d487ca6ab7bcff8c9a8e9aba0e7178dd4bb2&vid=36e8d487ca6ab7bcff8c9a8e9aba0e7178dd4bb2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -14.0 deg (C=11, 6mol/L HCl)