吲哚-3-羧酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
I0028-25G I0028-5G
TCIAI0028-25GEA 0 CNY
TCIAI0028-25G TCIAI0028-5G
吲哚-3-羧酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
吲哚-3-羧酸
分子式: C₉H₇NO₂
MDL编号: MFCD00005624
CAS号: 771-50-6
EINECS: 212-231-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48d4b6ae464941854b7cc25a890b95a9e0e43a0&vid=e48d4b6ae464941854b7cc25a890b95a9e0e43a0&prid=web&clid=SAPDAM