油酸 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
顺式-9-十八烯酸, 十八烯酸
O0180-25ML
O0180-5ML
TCIAO0180-25MLEA
0
CNY
TCIAO0180-25ML
TCIAO0180-5ML
油酸 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
油酸
分子式:
C₁₈H₃₄O₂ 分子量: 282.47 g/mol 沸点: 285°C 溶点: 16.7 闪点: 187°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00064242 CAS号: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Merck Index: 14,06828 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |