烟酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 维生素 B3, 抗糙皮病因子, 3-吡啶甲酸, 吡啶-3-羧酸, 尼亚生
N0082-25G N0082-500G
TCIAN0082-25GEA 0 CNY
TCIAN0082-25G TCIAN0082-500G
烟酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
烟酸
分子式: C₆H₅NO₂
分子量: 123.11 g/mol
沸点: 258
溶点: 142
闪点: 193
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006391
CAS号: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 14,06525
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dceda564a5233e15ebe17c9453abc181376a5fd7&vid=dceda564a5233e15ebe17c9453abc181376a5fd7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 235.0 to 240.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency