2,2-Dimethylcaproic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D2809-1G D2809-5G
TCIAD2809-1GEA 0 CNY
TCIAD2809-1G TCIAD2809-5G
2,2-Dimethylcaproic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
分子式: C₈H₁₆O₂
沸点: 122°C
密度: 0,9145 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00965097
CAS号: 813-72-9
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4029928ffa25a72554016ba8b2bc99e42143c7e4&vid=4029928ffa25a72554016ba8b2bc99e42143c7e4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %