2-甲基戊酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-甲基正戊酸, (±)-2-甲基戊酸
M0610-25ML M0610-500ML
TCIAM0610-25MLEA 0 CNY
TCIAM0610-25ML TCIAM0610-500ML
2-甲基戊酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-甲基戊酸
分子式: C₆H₁₂O₂
分子量: 116.16 g/mol
沸点: 195°C
溶点: -85
闪点: 107°C
MDL编号: MFCD00002671
CAS号: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
UN号: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f35a528d6bd5e8d5b3acf34b5afcb7adb2edc7cd&vid=f35a528d6bd5e8d5b3acf34b5afcb7adb2edc7cd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %