柠檬酸三乙酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 柠檬酸乙酯
C0367-25G C0367-500G
TCIAC0367-25GEA 0 CNY
TCIAC0367-25G TCIAC0367-500G
柠檬酸三乙酯 ≥99.0% (by GC)
柠檬酸三乙酯
分子式: C₁₂H₂₀O₇
沸点: 294 °C (1013 hPa)
溶点: –55 °C
密度: 1,135 g/cm³ (25 °C)
闪点: 176°C
MDL编号: MFCD00009201
CAS号: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Merck Index: 14,02326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00b468a3bae2dc076cdf2a8c57966622f4f2664d&vid=00b468a3bae2dc076cdf2a8c57966622f4f2664d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %