邻苯二甲酸二异丁酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Phthalic acid diisobutyl ester
P0298-25G P0298-500G
TCIAP0298-25GEA 0 CNY
TCIAP0298-25G TCIAP0298-500G
邻苯二甲酸二异丁酯 ≥98.0% (by GC)
邻苯二甲酸二异丁酯
分子式: C₁₆H₂₂O₄
分子量: 278.35 g/mol
沸点: 320°C
溶点: -64
闪点: 180°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00026480
CAS号: 84-69-5
EINECS: 201-553-2
UN号: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&vid=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 0.5