癸二酸二正丁酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 癸二酸二丁酯
S0023-25ML S0023-500ML
TCIAS0023-25MLEA 0 CNY
TCIAS0023-25ML TCIAS0023-500ML
癸二酸二正丁酯 ≥98.0% (by GC)
癸二酸二正丁酯
分子式: C₁₈H₃₄O₄
分子量: 314.47 g/mol
沸点: 345°C
溶点: –10°C
闪点: 190°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00027218
CAS号: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25f6b93fb31d16a42b40454335fdc4c628fd2fb6&vid=25f6b93fb31d16a42b40454335fdc4c628fd2fb6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %